Z273627
Feste Glas-Beads
borosilicate, diam. 2 mm
Synonym(e):
borosilicate beads
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41102422
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate
Verpackung
pack of 1 ea
Durchmesser
2 mm
Allgemeine Beschreibung
Zur Verwendung als Destillationssäulenpackung, Mischkugeln und Siedesteine. Jede 454-g-Schachtel enthält ein Packungsvolumen von etwa 360 cm3. +/- 10 % Variation der Korngröße.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)