Merck
Z271349
Sigma-Aldrich
HI-VAC® Vakuumventile
Three-way, O-ring tip: no, bore 0-4 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.79
Leistungsmerkmale
O-ring tip: no
Hersteller/Markenname
Kimble®
Bohrung
0-4 mm
Schaftdurchm.
9 mm
Allgemeine Beschreibung
Präzise Aussengewinde für feinste Einstellung. Kann während der ersten halben Drehung als Gasballastventil verwendet werden.
  • Für Hochvakuum bis zu 5 x 10-7 torr
  • Dauer-Höchsttemperatur 230°C, kurzzeitig bis 275°C
  • PTFE-Schaft dreht sich nicht mit
  • Viton O-Ringe
Rechtliche Hinweise
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)