Z271187
HI-VAC® Vakuumventile
One-way, O-ring tip, bore 0-12 mm
Synonym(e):
826500-0012
Alle Fotos(4)
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
O-ring tip
Hersteller/Markenname
Kimble®
Bohrung
0-12 mm
Schaftdurchm.
16 mm
Allgemeine Beschreibung
Präzise Aussengewinde für feinste Einstellung. Kann während der ersten halben Drehung als Gasballastventil verwendet werden.
- Für Hochvakuum bis zu 5 x 10-7 torr
- Dauer-Höchsttemperatur 230°C, kurzzeitig bis 275°C
- PTFE-Schaft dreht sich nicht mit
- Viton O-Ringe
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Designed with a precision external thread for fine control• Can be used as a bleed up to 1/2 turn• Full open position is at 1-1/2 turns• Primary seal is made with a FKM O-Ring on a tapered seat• Non-rotating PTFE shaft can be used continuously at system temperatures of 230 °C or intermittently at 275 °C
Rechtliche Hinweise
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)