Z267791
Rundes Fenster aus Quarzglas
ZnSe, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
Empfohlene Produkte
Materialien
ZnSe
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
13 mm × 2 mm
Durchlässigkeit
20,000-45,400 (wavenumbers (cm-1))
Brechungsindex
n/D 2.4 (at 2 μm)
Allgemeine Beschreibung
A hard and brittle crystal; inert; ideal material for ATR.
Präzise geschnitten und poliert.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)