Merck
Z267686
Sigma-Aldrich
Rundes Fenster aus Quarzglas
KRS-5, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Materialien
KRS-5
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
25 mm × 2 mm
Durchlässigkeit
20,000-25,000 (wavenumbers (cm-1))
Brechungsindex
n/D 2.37 (at 2 μm)
Allgemeine Beschreibung
Präzise geschnitten und poliert.
A soft crystal, deforms under pressure; good ATR material.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z267686-1EA4061833304631