Z267600
Rundes Fenster aus Quarzglas
CsI, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Empfohlene Produkte
Materialien
CsI
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
25 mm × 4 mm
Durchlässigkeit
40,000-20,000 (wavenumbers (cm-1))
Brechungsindex
n/D 1.74 (at 2 μm)
Allgemeine Beschreibung
Präzise geschnitten und poliert.
A soft crystal; soluble in water; hygroscopic; offers an extended transmission range.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)