Alle Fotos(5)
Wichtige Dokumente
Z266310
Spinbar® Magnetrührstäbchen
PTFE-coated, polygon, diam. 8 mm, L 25 mm, white
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Alle Fotos(5)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated
polygon
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37120-0025
Länge
25 mm
Durchmesser
8 mm
Farbe
white
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit PTFE-Überzug. Mit starken Permanentmagneten aus Alnico V. Achteckiger Querschnitt, mit Drehring. Ovale Rührfische sind besonders für Gefäße mit rundem Boden geeignet.
- Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
- Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
- Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
- Autoclave safe.
Rechtliche Hinweise
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z266310-1EA | 4061832257792 |