Merck
Z265101
Scienceware® Super-Polyfoil
sheet size 8 in. × 8 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.35
Materialien
film (polyester / foil)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F13200-0088
B × L
20.4 cm × 20.4 cm
Blattgröße
8 in. × 8 in.
Allgemeine Beschreibung
Spezialfolie zum Abdecken von Gefäßen zum Autoklavieren oder Inkubieren, für Zellkulturlösungen, chemische Lösungen und Laborgeräte. 0,02mm dicke Alufolie mit blauem thermoplastischem Polyesterfilm laminiert, resistent gegen organische Lösemittel und ätzende Substanzen; unempfindlich gegen Nadellöcher. Nach dem Autoklavieren leichter zu entfernen als reine Alufolie, die leicht oxidiert. Polyester erfüllt die FDA-Regeln für direkten Kontakt mit Lebensmitteln.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Super-Polyfoil is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)