Merck
Z263370
Wheaton geradwandige Flaschen mit Deckel, transparent
capacity 4 oz (125 mL), white polypropylene cap, vinyl flat liner
Synonym(e):
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Kappengröße
58-400
Verbindung
Joints threaded neck (58-400)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
with cap
Verpackung
pkg of 24 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216904
Kapazität
4 oz (125 mL)
Durchm. × H
60 mm × 68 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Gerade Wände ermöglichen komplettes Leeren von Inhalt.
Anwendung
Ideal für Bodenproben und umweltanalytische Anwendungen.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.