Merck
Z256641
Kontes® Williamson ST 14/20 Makroskala-Kit
polyethylene case with foam liner
Synonym(e):
269330-0000
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Kimble®
Allgemeine Beschreibung
Enthält alle notwendigen Komponenten, um die Williamson Macroscale-Experimente, die im Lehrbuch Macroscale and Microscale Organic Chemistry beschrieben sind, durchzuführen. Der Koffer besteht aus PE mit einem Schaumstoffeinsatz.
Komponenten, Menge
A
Konischer Kolben, 15ml, 1
B Claisen-Adapter, 1
C Verbindungs-Adapter, 1
D Vakuum-Aadapter, 1
E wassergekühlter Kondensator, 1
F Destillatiossäule, 1
G Destilliervorlage, 5ml, 1
H Kjeldahl-förmiger Kolben, 50ml, 1
I Kjeldahl-förmiger Kolben, 100ml, 1
J Scheidetrichter, 125ml, 1
K Zentrifugations-/Sublimations-Röhrchen, 15ml, 1
L Ein-Wege-Hahn, PE/Nylon, 1
M Chromatographie-Säule, 1
N Polyacetal-Klemme, Grösse 14, 4
O Filter-Adapter, Pluro-Stopfen, 1
P Filter-Kolben, 25ml, 1
Q Hirschtrichter, 1
R Sechskant-Stopfen, 14/20, 1
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z256641-1KT4061832901626