Z247227
Coors™ Porzellan-Tiegelabdeckung
cap size C, I.D. 49
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Kappengröße
C
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66124
ID
49
Allgemeine Beschreibung
Coors™ porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Sonstige Hinweise
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247227-6PAK | |
Z247227-1PAK | 4061833568798 |
Z247227-6X1PAK |