Z243663
Thermowell heating mantle
for flask size, 100 mL, AC/DC input 110 - 120 V AC
Synonym(e):
Heating apparatus, Heating mantle
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
110-120 V, US 3-pin plug (AC)
Materialien
steel
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved 110V to 120V models
for flask size 100 mL
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
0-550 °C temp. range
Gewicht
1.5 lb
Leistungsaufnahme
140 W
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z243663-1EA | 4061833292877 |