Z232629
Duran® Filtertrichter mit Sinterscheibe
capacity 1,000 mL, nominal max pore size 16-40 μm
Synonym(e):
258524309
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(Both funnels and frits are made from borosilicate glass)
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
1,000 mL
Scheibendurchm.
120 mm
Filterdurchm.
120 mm
Porengröße
16-40 μm nominal max pore size
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232629-1EA | 4061832798660 |