Z232424
Duran® Büchner-Trichter
capacity 500 mL
Synonym(e):
213414405
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Beschreibung
use paper diam. 90 mm
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
500 mL
Platte D
95 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus Duran Borosilikat Glas, beste chemische und Temperaturbeständigkeit. Für Rundfilter wie angegeben.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232424-1EA |