Merck
Z224871
Sigma-Aldrich
Schlauchklemmen für SJ-Verbindungen
Replacement pinch clamp for Aldrich combustion apparatus
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.43
Materialien
stainless steel
Verbindung
joint SJ35/25
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Allgemeine Beschreibung
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z224871-1EA4061833304167