Merck
Z223328
Sigma-Aldrich
Multi-purpose distillation head
Overall H 430 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
AD
48 mm
Gesamt H
430 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit Vakuumanschluss. Spezielles Design gegen Spritzen. 400 PTFE-Hahn.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z223328-1EA4061832131856