Merck
Z222712
Sigma-Aldrich
Trockenrohrbaugrupe für den Aldrich Chemikalientrockner und Chem-Dry Apparatur
Complete, joint: ST/NS 34/35
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
colorless tube
glass stopcock
glass tube
round bottom
Verbindung
joint: ST/NS34/35
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Trockenrohre mit abnehmbarer Vorlage, in Schliff NS 34/35, mit Drei-Wege-Hahn. Passen zum CHEM-DRY Integriertem Trocknersystem.
These replacement drying-tube pieces fit as a replacement parts in the Aldrich Chemical Dryer and Chem-Dry apparatus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)