Z219800
Kugelröhre mit einzelner Glühbirne
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40, w/drip-tip
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Waagrecht außerhalb des Ofens angebracht, dienen die Kugelrohre zur Kühlung und Sammlung des Destillats bei minimalem Materialverlust.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z219800-1EA | 4061832114972 |