Z218758
Ace giant Soxhlet extraction apparatus
flask capacity 1 L, extractor capacity 0.5 L, thimble I.D. × L 55 mm × 165 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Größe
A
Hersteller/Markenname
Ace Glass 681010
Gesamt H
39 in.
Extraktorkapazität
0.5 L
Kolbenkapazität
1 L
Hülse ID × L
55 mm × 165 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Complete with bulb type condenser and one flask. Cycling rate may be doubled over conventional extractors. All joints are interchangeable. Size C is supplied with adapter Z218871 for connecting the XL extractor joint and condenser. Order giant thimbles separately.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z218758-1EA | 4061832348957 |