Merck
Z217050
Sigma-Aldrich
Schwingungsdämpfende Scienceware® Vibrasorb® Halterung
size 18 in. × 22 in.
Synonym(e):
Vibration dampening mount, Vibration isolator
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.71
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H18386-0000
Größe
18 in. × 22 in.
Gewicht
87 lb
Allgemeine Beschreibung
Isoliert vor störenden Vibrationen unterhalb 9 Hz. Geformt aus dichtem, schwarz-weißem Terrazzo mit einer polierten Oberfläche, resistent gegen Kratzer und Chemikalien. Auf 4 Vibrationsdämpfern mit Neoprenfüßen. Tragfähigkeit bis 16 kg. 45.7x55.9x6.4cm
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vibrasorb is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)