Z215252
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm, blade diam. 140 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Cowie
Länge
550 mm
Flügeldurchm.
140 mm
Wellendurchm.
9.5 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)