Merck
Z214825
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified Davies condenser
jacket L 400 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Mantel L
400 mm
Allgemeine Beschreibung
Modifiziert mit höherer innerer Oberfläche für verbesserte Kühlung. Empfohlener Einbauwinkel: 75°.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)