Merck
Z203750
Sigma-Aldrich
Aldrich® large-capacity cold trap
Inside finger for traps with ST/NS: 55/50 joint
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit auswechselbarem Kühlfinger und der Wahl zwischen <ST/>55/50 Dichtung oder 50 mm O-Ringdichtung. Kühlfallen mit O-Ringdichtung mit Halteklammer. Zur Verwendung mit oder ohne Trockeneis.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)