Merck
Z202878
Sigma-Aldrich
Aldrich® desiccant jar
H × I.D. 6.75 in. × 2 1/2 in., joint: ST/NS 60/65, borosilicate glass
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint: ST/NS60/65
H × ID
6.75 in. × 2 1/2 in.
Gesamt H
10 in. , including stopper
Allgemeine Beschreibung
Trocknungsglas, Borosilikatglas mit Schliffstopfen 60/65.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)