Merck
Z180084
Supelco
Große Ace Chromatographiesäule
I.D. × L 50 mm × 1,200 mm, capacity 2.35 L
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Qualität
for chromatography
Hersteller/Markenname
Ace Glass 582058
Methode(n)
LPLC: suitable
ID × L
50 mm × 1,200 mm
Kapazität
2.35 L
Allgemeine Beschreibung
Stabile Borosilikat-Glas-Säulen mit #50 Ace-Innengewinde an den Enden, an die eine Reihe von Adaptern angeschlossen werden können. Geeignet für Arbeiten mit Ionenaustauscher oder Aktivkohle. Säulenadapter separat bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)