Merck
Z179620
Supelco
Michel-Miller Endverschraubungsadapter
Ace-Thred for #7
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Hersteller/Markenname
Ace Glass 580107
Methode(n)
LPLC: suitable
Fitting
Ace-Thred for #7
Allgemeine Beschreibung
Für beide Säulenenden. Das1/4 -28 Innengewinde an der Oberseite passt zu Standard-Niederdruckfittings. Ein Ace-Außengewinde passt in das Gewinde der M-M-Säulen. Die Bohrung beträgt 1,5 mm. Verwenden Sie eine Filterscheibe, um das Packungsmaterial zurückzuhalten. Die Filterscheiben der Größen 7 und 11 bestehen aus besonders reinem, sehr einheitlichem, stark absorbierendem Papier, die größeren Scheiben aus einem 125 PTFE Gewebenetz. Bestellen Sie Adapter und Filterscheiben separat.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)