Z177946
Scienceware® Chemikalienlöffel
L 21 cm
Synonym(e):
laboratory spatula, laboratory spoon
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Hersteller/Markenname
Bel-Art H367290021
Länge
21 cm
Größe des Löffelendes
1.6 mL , small
3.0 mL , large
Allgemeine Beschreibung
Beide Enden als Löffel geformt, ein kleiner und ein großer Löffel.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177946-2EA | 4061832262574 |