Merck
Z177628
Sigma-Aldrich
Bench-top fume hood
is ideal for schools, junior colleges, and universities
Synonym(e):
Laboratory fume hood
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Materialien
PE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H50000-0002
H × B × T
18 1/2 in. × 22 1/4 in. × 10 in.
Allgemeine Beschreibung
Die Vorderseite kippt leicht nach hinten, um einen besseren Zugang und bessere Sicht zu haben. Die klare Acrylrolltür hat Führungen auf jeder Seite, einen Hebegriff und einen Stift, um sie oben oder unten zu fixieren. 41/2 in. AD Stangen können an jedes Luftentleerungssytem angeschlossen werden. Drei Öffnungen vorne, unter der Tür halten den Luftfluss konstant, auch wenn die Tür geschlossen ist. Runde Ecken zum einfachen Reinigen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Economical polyethylene construction.
  • Curved inner corners allow efficient airflow and easy cleaning.
  • Chemically resistant, spark resistant.
  • Ideal for schools, junior colleges, and universities.
  • Front opening dimensions: 56 cm x 30 cm H (22" x 12"H).
  • Footprint: 69 cm x 33 cm x 56 cm H (27" x 13" x 22"H).
  • Shipping weight: 17 kg (38 lbs).
  • Formula for calculating required air flow for hood: 1.833 x 150 = 274.95 CFM.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)