Merck
Z174521
Sigma-Aldrich
Standard head for Aldrich® micro short-path distillation apparatus
pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verpackung
pkg of 1 ea
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
A 50 mm immersion length thermometer is recommended.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)