Merck
Z171387
Supelco
Gasspritze, Serie A-2
capacity 25 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
bevel tip stainless steel needle
Kanülengröße
2 in.
Leistungsmerkmale
needle bevel tip
Hersteller/Markenname
VICI 050023
Kapazität
25 μL
Kanüle L
2 in.
Allgemeine Beschreibung
Der eingebaute Verschluss ermöglicht die Lagerung der Probe in der Spritze ab 25uL. Zur Verbesserung der Auflösung kann die Probe auch vor der Einspritzung komprimiert werden. Der Kolben schliesst am unteren Totpunkt vollständig ab und vermeidet dadurch jedes Totvolumen! Teile einzeln austauschbar!
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)