Merck
Z167061
ACE-Mikrodrehbandsäulen-Baugruppe mit festem Aufsatz
joint: ST/NS 14/10 top and bottom, PTFE
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Materialien
PTFE
Verbindung
joint: ST/NS14/10 top and bottom
Hersteller/Markenname
Ace Glass 959547
Allgemeine Beschreibung
Wirksam für das Trennen niedrigsiedender Flüssigkeitsmischungen mit einem Volumen im Bereich von 0.5 bis 5.0 ml. Wegen der günstigen Kosten eignet es sich für das Lehren der Mikrodestillation. Die Säule hat oben eine 14/10F- und unten eine 14/10M-Schraubgewindeverbindung mit einer 7/10M-Verbindung auf einer abnehmbaren Tropfspitze. Der Körper ist Vakuum-ummantelt. Das Band ist aus unbehandeltem PTFE mit einem dauerhaft-angehängten "V"-Bodenmagnet. Es wurde gezeigt, dass die Säule äquivalente Füllkörperhöhenwerte (HETP) von annäherend 0.2 in./Platte innerhalb von 90 min nach Erreichen der Destillationstemperatur erzielt. Für Ersatzteile besuchen Sie bitte unseren Online-Glaswarenkatalog auf www.sigma-aldrich.com.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z167061-1EA4061832348032