Z158062
Poly-jaque™ Laborhebebühne
polypropylene, plate size 6 in. × 6 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Plattengröße
6 in. × 6 in.
Allgemeine Beschreibung
Antistatisch und antimagnetisch. Aus korrosionsfestem PP; selbstschmierende Poletherimid/PTFE-Lager. Plattengrösse: 15 x 15 cm. Arbeitshöhe: bis 28 cm. Maximallast: 6.8 kg.
Rechtliche Hinweise
Poly-jaque is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)