Z156566
Aldrich® mineral-oil bubbler
threaded vacuum stopcock
Synonym(e):
bubblers, scientific bubblers
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
Mit Vakuumhahn und Schlaucholiven. Für Durchflussregulierung bei Drücken unter 0.1bar.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z156566-1EA | 4061833303375 |