Merck
Z155861
Sigma-Aldrich
Graduierte Messgeräte
capacity 500 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
graduations
H × AD
117 mm × 95 mm
Kapazität
500 mL
Gewicht
16 oz
Allgemeine Beschreibung
Standard-Gewicht, gesponnenes SS.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)