Z155640
Solution bowl
capacity 9 L (9.5 qt)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel container
Hersteller/Markenname
Polarware 136
H × AD
5 in. × 14 1/2 in.
Kapazität
9 L (9.5 qt)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit Flach-Boden. 304 SS.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)