Merck
Z154903
Sigma-Aldrich
Einweg-Wägeschalen, Polypropylen
white, L × W × H 135 mm × 135 mm × 20 mm
Synonym(e):
Disposable Weighing Dishes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.71
Materialien
polystyrene
rectangular
Verpackung
pack of 100 ea
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
L × B × H
135 mm × 135 mm × 20 mm
Schale L × B
135 mm × 135 mm
Farbe
white
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)