Merck
Z154660
Ace Welle, Präzisionsschliff
diam. × L 5 mm × 318 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
Materialien
glass
Beschreibung
With button
Leistungsmerkmale
for flask size 50 ‑ 250 mL
Hersteller/Markenname
Ace Glass 953404
Durchm. × L
5 mm × 318 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z154660-1EA4061832347837