Merck
Z153893
Duran® Laborflaschen mit Kunststoffbeschichtung
capacity 500 mL
Synonym(e):
bottle laboratory, lab bottle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
borosilicate glass 3.3
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
without cap
Verpackung
pack of 1 ea
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 21 805 44
Parameter
max. pressure (Not for use under pressure)
Kapazität
500 mL
Durchm. × H
86 mm × 176 mm
Fitting
GL 45 neck thread
Allgemeine Beschreibung
Transparente Plastiküberzug schützt Flaschen vor mechanischen Schäden und Lecks bei Bruch. Autoklavierbar bis 135 °C, im Autoklaven kein Wasser zur Kühlung verwenden.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1