Z151432
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 2.8 L
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41101500
NACRES:
NB.77
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Branson 100-410-172
Tankkapazität
2.8 L
Allgemeine Beschreibung
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 2800 Utrasonic Bath. Dimensions 90 mm x 90 mm x 75 mm.
Rechtliche Hinweise
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)