Merck
Z150711
Sigma-Aldrich
Fenster für PerkinElmer® und Wilks Halter
KBr, Drilled
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Materialien
KBr
rectangular
Beschreibung
Polished
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
L × B × H
38.5 mm × 19.5 mm × 4 mm
Rechtliche Hinweise
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z150711-1EA4061833303221