Z148148
Storage bottles with septum-inlet
capacity 125 mL, glass stopcock
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass
glass stopcock
round bottle
Verbindung
joint ST/NS neck24/40
joint ST/NS24/40 threaded
Verpackung
pack of 1 ea (pack of 1)
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
125 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Alle Septumeinlässe mit Hahn (4mm Bohrung) für Gummisepta Z10,072-2 oder Z12,435-4.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)