Merck
Z137294
Ace Druckfilter/Trocknungstrichter
capacity 15 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
joint I.D. 20 mm
Hersteller/Markenname
Ace Glass 719040
Kapazität
15 mL
Scheibendurchm.
20 mm
Filterdurchm.
20 mm
Porengröße
70-100 μm porosity
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Komplettes Gerät. Zur Druckfiltration oder zum Trocknen von Air-sensitiven Materialien. O-Ring Verbindung zwischen Kappe und Gehäuse ergibt größere Öffnung, um an den Inhalt zu gelangen.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z137294-1EA4061832347455