Merck
Z136808
Ace Friedrichs condenser
joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Ace Glass 597410
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
ACE Kühler nach Friedrichs, in NS 24/40. Kopfteil modifiziert, mit Gewindeanschluß. Gegossene Kühlspirale, Kühlmantel 250mm lang.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)