Merck
Z136131
Scienceware® Eimer, schwere Ausführung
capacity 10 L (10.6 qt)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Hersteller/Markenname
Bel-Art
H × ID
12 in. × 9 5/8 in.
Kapazität
10 L (10.6 qt)
Allgemeine Beschreibung
Schwere PE-Qualität, mit Ausgießer. Der hochgesetzte Boden bildet einen Griffrand. Volumenmarkierung innen, in Liter.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)