Merck
Z135631
Bürettenklemme
single
Synonym(e):
burette clamps, clamp lab, lab clamp
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Allgemeine Beschreibung
Aus nichtkorrodierbarem HDPE. Stahlfeder und Gummikissen gegen Verrutschen. Zentralklemme für Standard-Stativstäbe, inkl.1.3 und 1.7 cm-Lager.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)