Merck
Z125199
Ace Claisen Adapter
Standard
Synonym(e):
distilling adapter, glass adapter, glass adapters
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Etikett
A
Verbindung
joint ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Ace Glass 510154
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
product is shown on the left in the photo
Threaded nylon bushing for 7 mm O.D. thermometer.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)