Merck
Z123374
Sigma-Aldrich
PTFE-Distanzstücke für den abmontierbaren Presslok Zellenhalter
diam. 25 mm, pathlength 0.015 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchmesser
25 mm
Weglänge
0.015 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)