Z122653
Sure/Pac™ Stahl-Probenzylinder
capacity 275 mL, diam. 3 in.
Synonym(e):
Sample Cylinder, Steel Sample Cylinder, Sure/Pac Cylinder
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Kapazität
275 mL
Durchmesser
3 in.
Allgemeine Beschreibung
Niederdruck-Stahlzylinder mit 6,4mm (1/4 Zoll)-NPTF-Einlassgewinde. Für Transport und Aufbewahrung verflüssigter Gase und luftempfindlicher Flüssigkeiten.
Rechtliche Hinweise
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z122653-1EA | 4061833639757 |