Z118923
Sicherheitsglühbirne®
pkg of 1 ea
Synonym(e):
pipette bulb, pipette filler
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Empfohlene Produkte
Materialien
rubber
silicone
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H37888-0000
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Großvolumig für alle Pipettengrößen. Konische Silikondichtung gegen Saugkraftverlust. Kann zur Reinigung geöffnet werden. Autoklavierbar. Elastische Schnur zum Aufhängen an Reagenzenflaschen.
Rechtliche Hinweise
Safety bulb is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)