Z115568
Erlenmeyer flask for Macro Diazald® kit
joint: ST/NS 24/40, capacity 500 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper joint
without cap
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Browse all Erlenmeyer flasks
Rechtliche Hinweise
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)